Learn More
Alfa Aesar™ Zirkonium(IV)1,1,1-Trifluor-2,4-pentandionat, 98 + %
Marke: Alfa Aesar™ 019276.14
Weitere Details : CAS : 17499-68-2 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
17499-68-2 | |
703.545 | |
WYYHZWGGPPBCMA-YSGGVRKFSA-J | |
101644371 | |
CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].[Zr+4] |
C20H16F12O8Zr | |
MFCD00015317 | |
zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate | |
(Z)-1,1,1-Trifluoro-4-Oxopent-2-en2-olat;(E)-1,1,1-Trifluoro-4-Oxopent-2-en-2-olat;Zircnium(4+) |
Spezifikation
Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate | |
25g | |
C20H16F12O8Zr | |
zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate | |
WYYHZWGGPPBCMA-YSGGVRKFSA-J | |
(Z)-1,1,1-Trifluoro-4-Oxopent-2-en2-olat;(E)-1,1,1-Trifluoro-4-Oxopent-2-en-2-olat;Zircnium(4+) | |
101644371 | |
Kristallin |
235°C (decomposition) | |
17499-68-2 | |
MFCD00015317 | |
Soluble in toluene; Slightly soluble in THF and methylene chloride; Insoluble in water | |
CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].[Zr+4] | |
703.545 | |
703.46 | |
≥98% |