Learn More
Zirkonium(IV)1,1,1-Trifluor-2,4-pentandionat, 98 + %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7049714
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
17499-68-2
C20H16F12O8Zr
703.55
MFCD00015317
QOUVICDMOZRTCK-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate
101644371
zirconium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
[Zr+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
17499-68-2
C20H16F12O8Zr
703.55
MFCD00015317
QOUVICDMOZRTCK-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate
101644371
zirconium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
[Zr+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Siedepunkt 235°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene; Slightly soluble in THF and methylene chloride; Insoluble in water
Formelmasse 703.46
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin