Learn More
Zirkonium(IV) 2,4-Pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049342
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
17501-44-9
C20H28O8Zr
487.66
MFCD00000036
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
50912253
zirconium(4+) tetrakis(2,4-dioxopentan-3-ide)
[Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
17501-44-9
C20H28O8Zr
487.66
MFCD00000036
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
50912253
zirconium(4+) tetrakis(2,4-dioxopentan-3-ide)
[Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate is used as a cross-linking agent for oxygen-containing polymers. It is used as a catalyst in organic synthesis for the nitration of o-nitrotoluene using a dinitrogen pentoxide to get 2,4-dinitrotoluenes and 2,6-dinitrotoluenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 191°C to 195°C
Farbe Weiß
Geruch Weak
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 487.66
Physikalische Form Kristalle