Learn More
Zirconium(IV)-oxid, 99.7 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 75 ppm; Alfa Aesar™
Für die Vakuumabscheidung
Marke:  Alfa Aesar 036319.18
Weitere Details : CAS : 1314-23-4 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323408
  • 84.90 € / 50 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1314-23-4
123.222
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
62395
O=[Zr]=O
O2Zr
MFCD00011310
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
Dioxozirkonium
Spezifikation
Zirconium(IV) oxide
1314-23-4
O2Zr
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Dioxozirkonium
62395
3 bis 12 mm gesinterter Klumpen
Odorless
Weiß
50g
Hf < 75ppm
99.7% metal basis excluding Hf
MFCD00011310
Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. Dissolves on heating in a mixture of 2 parts H2SO4 and 1 part water.
O=[Zr]=O
123.222
123.22
5.89
ca 5000°C
∽2700°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate