Learn More
Zirkonium(IV)-Oxychlorid-Oktahydrat, Puriss p.a.,≥99.5%, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium(Iv)-Oxychlorid-Oktahydrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | ZrOCl2 · H2O |
UN-Nummer | 3260 |
Formelmasse | 322.25 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Verpackung | Poly-Flasche |