Learn More
Zirkoniumsilicat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490510
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490510 500 g 500 Gramm
11357278 2 kg 2 Kilogramm
15401177 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11490510 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030477.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials for applications where resistance to corrosion by alkali materials is required. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. It can be also present in some cements. Another use of zirconium silicate is as beads for milling and grinding. Thin films of zirconium silicate and hafnium silicate produced by chemical vapor deposition. Potential alternative gate dielectric to silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-52-7
Summenformel O4SiZr
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00085353
InChI-Schlüssel GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicate, hyacinth, zircon, zircon zr sio4, zirconite, zircosil 15, standard sf 200, ultrox 500w, a-pax 45m, zirconium iv silicate
PubChem CID 61775
IUPAC-Name Zirkonium(4+); Silikat
SMILES [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium silicate
Schmelzpunkt 2550°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Merck Index 14,10181
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,acids,alkali and aqua regia.
Formelmasse 183.3
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.56 g/mL