Learn More
Zirkonium-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium sputtering target |
Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
CAS | 7440-67-7 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf) |
Summenformel | Zr |
MDL-Nummer | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Menge | 1 Ea. |
Synonym | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
InChI-Schlüssel | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Zr] |