Learn More
RETSCH Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200, mit Kassette 900 ml, 230 V, 50/60 Hz
Artikelnummer. 10786671 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
515 x 410 x 365 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10786671 515 x 410 x 365 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10786671 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.823.0001
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleistet eine schonende Vorbereitung von Analyseproben in kürzester Zeit. Retsch™ Ultra-Zentrifugalmühlen Modell ZM 200 sind vielseitige Geräte, die sich leicht an unterschiedliche Anwendungen anpassen lassen.
  • Sanfte und sehr schnelle Zerkleinerung durch Vor- und Feinmahlen in ein und demselben Durchlauf
  • Motorantrieb mit optimal angepasstem Frequenzumrichter und 3-phasigem Drehstrommotor
  • Anwenderfreundliche Parametereinstellung anhand der Anzeige und einer ergonomischen 1-Tasten-Betätigung
  • Umfangreiches Zubehör wie verschiedene Sammel- und Zuführsysteme, Rotoren und Siebe
  • Großer Drehzahlbereich
  • Patentiertes Kassettensystem ermöglicht maximale Probenrückgewinnung und einfache Reinigung
  • Problemlos austauschbare Mahl- und Siebeinsätze
  • Definierte Endfeinheit durch Ring-Siebe mit Öffnungsgrößen von 0.08 mm bis 10 mm
  • Praktisches Sicherheitsgehäuse mit automatischem Deckelverschluss
  • Motorraum und Elektronik sind gegen Eindringen von Staub und Material geschützt
  • Ideal für Feinmahlen zur Vorbereitung von Proben aus Aktivkohle, Tiergewebe, Bentonit, Knochen, Getreide, chemischen Produkten, Kohle, Kaffeebohnen, Koks, Kollagen, Mais, Trockenobst und Gemüse, Trockenlarven, Medikamenten, elektronischen Komponenten, Gewürzen, Stroh usw.
Spezifikation
Produkttyp Ultra Zentrifugalmühle
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) 515 x 410 x 365 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Feinschliff
Höhe (metrisch) 365 mm
Hertz 50/60 Hz
Länge (metrisch) 515 mm
Modell ZM 200
Watt 1300 W
Breite (metrisch) 410 mm