missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ZM 226600
Kir6 (KATP) channel opener
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Phenylsulfonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
|---|
Beschreibung
Potent Kir6 (KATP) channel opener (EC50 = 0.5 μM), devoid of antiandrogen properties.Spezifikation
| N-(4-Phenylsulfonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at Room Temperature
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.