missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF12 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18248884 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18248884 100 μL -
18606637 25 μL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18248884 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP255975

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF12 Polyclonal specifically detects ZNF12 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF12
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias GIOT3, Gonadotropin-inducible ovary transcription repressor 3, HZF11, zinc finger protein 11, zinc finger protein 12, Zinc finger protein 325GIOT-3KOX3gonadotropin inducible transcription repressor 3, Zinc finger protein KOX3, ZNF325
Gensymbole ZNF12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EYIECQKAFQKDTVFVNHMEEKPYKWNGSEIAFLQMSDLTVHQTSHMEMKPY
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7559
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.