missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF148 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13432237
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13432237 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13432237 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA528147

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T. Predicted reactivity: Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ZNF148 is involved in transcriptional regulation. ZNF148 represses the transcription of a number of genes including gastrin, stromelysin and enolase. ZNF148 binds to the G-rich box in the enhancer region of these genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF148
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen ZNF148
Gen-Zugriffsnummer Q9UQR1
Gen-Alias 2210405J08Rik; AI480666; AW045217; BERF-1; Beta enolase repressor factor 1; BFCOL1; CACCC box-binding protein; CLL-associated antigen KW-10; fb06h05; G-rich box-binding protein; HT-BETA; pHZ-52; si:dkey-101k6.6; transcription factor; transcription factor BFCOL1; Transcription factor ZBP-89; wu:fb06h05; Zbp89; ZBP-89; Zfp148; zfp149; zgc:165342; zinc finger binding protein 89; zinc finger DNA binding protein 89; zinc finger DNA-binding protein 89; Zinc finger protein 148; znf148
Gensymbole ZNF148
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human ZNF148. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7707
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.