missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF217 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18475786 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18475786 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18475786 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP178188FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF217 Polyclonal antibody specifically detects ZNF217 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF217
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp781O2147, KIAA0335, MGC125707, MGC125710, zinc finger protein 518, zinc finger protein 518A, ZNF518
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Zinc Finger Protein 217 using the numbering given in entry NP_006517.1 (GeneID 7764).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7764
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.