Learn More
ZNF217 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235119 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30235119 150 μL 150 Mikroliter
30235358 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30235119 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 677301IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The ZNF217 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ZNF217. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ZNF217 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen ZNF217
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klon 1F11B6
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole ZABC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7764
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 110-130 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1