missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF232 Antibody (PCRP-ZNF232-1D5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18574968 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18574968 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18574968 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324040AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF232 Monoclonal antibody specifically detects ZNF232 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF232
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-ZNF232-1D5
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias zinc finger protein 500, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 18, ZKSCAN18KIAA0557
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa29-109) of human ZNF232 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7775
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.