missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF318 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18561062 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18561062 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18561062 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10077289F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF318 Polyclonal antibody specifically detects ZNF318 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF318
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Zinc finger and SCAN domain-containing protein 15, zinc finger protein 397, Zinc finger protein 47ZSCAN15MGC13250, ZNF47
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2049 and 2099 of human zinc finger protein 318 (testicular zinc finger) using the numbering given in entry AAD17298.1 (GeneID 24149).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24149
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.