Learn More
ZNF35 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16935-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886714
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF35 is a new candidate transcription factor.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF35
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P13682
HF.10, HF10, Zfp105, zinc finger protein 35, Zinc finger protein HF.10, ZNF35
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
22694, 307547, 7584
Western Blot
Unconjugated
ZNF35
Liquid
Zfp35, ZNF35
ZNF35 Fusion Protein Ag10432
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat