Learn More
ZNF394 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25785-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884345
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF394 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and may be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF394
Polyclonal
Unconjugated
ZNF394
zinc finger protein 394, ZKSCAN14, ZNF394
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
67235, 84124
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q53GI3, Q9Z1D9
Znf394
ZNF394 Fusion Protein Ag22655
20 μL
Primary
Human, Mouse