Learn More
ZNF423 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18668741 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18668741 0.02 mL 0.02 Milliliter
18644432 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18668741 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2941620.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF423 Polyclonal antibody specifically detects ZNF423 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ZNF423
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ20086, KIAA1584, MGC21637, MGC61687, SUHW4, Suppressor of hairy wing homolog 4, zinc finger protein 280D, Zinc finger protein 634, ZNF634suppressor of hairy wing homolog 4 (Drosophila)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-450 of human ZNF423 (NP_055884.2). KPFKCTVCKRGFSSTSSLQSHMQAHKKNKEHLAKSEKEAKKDDFMCDYCEDTFSQTEELEKHVLTRHPQLSEKADLQCIHCPEVFVDENTLLAHIHQAHANQKHKCPMCPEQFSSVEGVYCHLDSHRQPDSSNHSVSPDPVLGSVASMSSATPDSSASVERGSTPDSTLKPLRGQKKMRDDGQGWTKVVYSCPYCSKRDFNSLAVLEIHLKTIHADKPQQSHTCQICLDSM
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23090
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG