missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF444 Antibody (PCRP-ZNF444-1E11), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18612100 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612100 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18612100 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324289AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF444 Monoclonal antibody specifically detects ZNF444 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF444
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-ZNF444-1E11
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HZF3, MGC126498, zinc finger protein 268, zinc finger protein 3, Zinc finger protein HZF3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa25-105) of human ZNF444 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55311
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.