Learn More
ZNF483 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25242-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883815
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF483 may be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF483
Polyclonal
Unconjugated
ZNF483
KIAA1962, zinc finger protein 483, ZKSCAN16, ZNF483
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
158399
-20°C
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8TF39
ZNF483
ZNF483 Fusion Protein Ag18739