Learn More
ZNF674 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24747-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883235
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a zinc finger protein with an N-terminal Kruppel-associated box-containing (KRAB) domain and 11 Kruppel-type C2H2 zinc finger domains. Like other zinc finger proteins, this gene may function as a transcription factor. This gene resides on an area of chromosome X that has been implicated in nonsyndromic X-linked mental retardation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF674
Polyclonal
Unconjugated
ZNF674
MRX92, zinc finger family member 674, Zinc finger protein 674, ZNF673B, ZNF674
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
641339
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q2M3X9
ZNF674
ZNF674 Fusion Protein Ag21576