Learn More
ZNF689 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25573-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884125
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF689
Polyclonal
Unconjugated
ZNF689
TIPUH1, zinc finger protein 689, ZNF689
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115509, 71131
-20°C
Liquid
Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BKK5, Q96CS4
Znf689
ZNF689 Fusion Protein Ag22252
20 μL
Primary
Mouse, Human