Learn More
ZNF690 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18418790 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18418790 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18418790 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP178201H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF690 Polyclonal antibody specifically detects ZNF690 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ZNF690
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 2.1.1.43, EC 2.7.10.1, FLJ35867, MGC129894, MGC129895, Zfp690, zinc finger and SCAN domain containing 29, zinc finger and SCAN domain-containing protein 29, Zinc finger protein 690KOX31-like zinc finger protein, ZNF690
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 802 and 852 of human Zinc Finger and SCAN Domain Containing 29 using the numbering given in entry NP_689668.3 (GeneID 146050).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 146050
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG