missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNHIT3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15939014
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15939014 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15939014 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA566301

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SDEEEDRVSLQ NLKNLGESAT LRSLLLNPHL RQLMVNLDQG EDKAKLMRAY MQEPLFVEFA DCCLGIVEPS Q Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 92%, rat 83%.

ZNHIT3 contains 1 HIT-type zinc finger. The exact function of ZNHIT3 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNHIT3
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen ZNHIT3
Gen-Zugriffsnummer Q15649
Gen-Alias HNF-4a coactivator; Thyroid hormone receptor interactor 3; thyroid receptor interacting protein 3; thyroid receptor-interacting protein 3; TR-interacting protein 3; TRIP3; TRIP-3; Zinc finger HIT domain-containing protein 3; zinc finger HIT domain-containing protein-like protein; zinc finger HIT type 3; zinc finger HIT-type containing 3; zinc finger, HIT domain containing 3; zinc finger, HIT type 3; zinc finger, HIT-type containing 3; ZNHIT3
Gensymbole ZNHIT3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human ZNHIT3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106981).
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9326
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.