Learn More
ZP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18608572 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18608572 0.02 mL 0.02 Milliliter
18637512 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18608572 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2942740.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ZP1 Polyclonal antibody specifically detects ZP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ZP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias KIAA0395TIX1, triple homeobox 1, Triple homeobox protein 1, Zinc finger and homeodomain protein 3, zinc fingers and homeoboxes 3, zinc fingers and homeoboxes protein 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 340-610 of human ZP1 (NP_997224.2). AGDQLIYENWLVSGIHIQKGPQGSITRDSTFQLHVRCVFNASDFLPIQASIFPPPSPAPMTQPGPLRLELRIAKDETFSSYYGEDDYPIVRLLREPVHVEVRLLQRTDPNLVLLLHQCWGAPSANPFQQPQWPILSDGCPFKGDSYRTQMVALDGATPFQSHYQRFTVATFALLDSGSQRALRGLVYLFCSTSACHTSGLETCSTACSTGTTRQRRSSGHRNDTARPQDIVSSPGPVGFEDSYGQEPTLGPTDSNGNSSLRPLLWAVLLLP
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22917
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG