Learn More
Zymostenol, TRC
Artikelnummer. 30453354
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453354 10 mg 10 Milligramm
30453118 50 mg -
30455673 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ70153010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 566-97-2
Summenformel C27 H46 O
Molekulargewicht (g/mol) 386.65
Synonym 5α-Cholest-8-en-3β-ol, 3β-Hydroxy-5α-cholest-8(9)-ene, Dihydrozymosterol, δ8-Cholestenol, (3β,5α)-Cholest-8-en-3-ol
IUPAC-Name (3S,5S,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@@H]4CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zymostenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Formelmasse 386.3549
Reinheit (%) >95%