Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 100
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB Backenbrecher Modell 100 sind ideal für die Probenvorbereitung in Labors und Industrieanlagen geeignet.
20040.00 € - 34540.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Backenbrecher |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 800 x 320 x 960 mm |
Displaytyp | Analog |
Höhe (metrisch) | 960 mm |
Hertz | 50 Hz |
Produktcode | Marke | Material | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10399461
|
RETSCH
20.052.0003 |
Manganstahl, Edelstahl | 230 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10476611
|
RETSCH
20.052.0006 |
Edelstahl | 230 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10150961
|
RETSCH
20.052.0001 |
Manganstahl, Edelstahl | 400 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10229211
|
RETSCH
20.052.0004 |
Edelstahl | 400 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10681012
|
RETSCH
20.052.0027 |
Stahl | 400 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10534872
|
RETSCH
20.052.0028 |
Stahl | 230 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10486611
|
RETSCH
20.052.0009 |
Wolframkarbid | 230 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10671012
|
RETSCH
20.052.0007 |
Wolframkarbid | 400 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11964202
|
RETSCH
20.052.0037 |
Wolframkarbid | 400 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete Zerstoßleistung
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
- Einstellung mit kontinuierlicher Spaltbreite
- Überlastschutz
- Einfülltrichter ohne Rückprall mit Schnellverschluss
- Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
- Leicht zu reinigende Zerstoßkammer
- Kontinuierliches Schleifen
- Anschluss für Staubabsaugung
Spezifikation
Backenbrecher | |
Analog | |
50 Hz | |
800 mm | |
1-Phasenmotor/3-Phasenmotor | |
320 mm |
800 x 320 x 960 mm | |
960 mm | |
IP 54 | |
BB. 100 | |
750 W |