Learn More
Socorex™ Dosys™ Automatische Spritze mit Basis-Pistolengriff
Dosieren Sie mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit mit einer automatischen Spritze im Pistolengriff-Design. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze Basic mit Pistolengriff-Design ist bequem in jeder Hand und erfordert wenig Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dispensiersitzungen.
Marke: Socorex™ 172.0501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Pistolengriff-Design.
- Automatische Spritze.
- Ohne Ventilsystem.
- Luer-Lock-Düse
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Ja | |
Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. | |
0,05 mL | |
Je 1 | |
0.1 bis 0.5 ml |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische Spritze, Pistolengriff | |
Dosys™ Basic 172 | |
<0.7 % -<0.4 % | |
Ja |