Learn More
Socorex™ Dosys™ Automatische Spritze mit Basis-Pistolengriff
Dosieren Sie mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit mit einer automatischen Spritze im Pistolengriff-Design. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze Basic mit Pistolengriff-Design ist bequem in jeder Hand und erfordert wenig Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dispensiersitzungen.
136.00 € - 149.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
Enthält | Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. |
Produkttyp | Automatische Spritze, Pistolengriff |
Modell | Dosys™ Basic 172 |
Produktcode | Marke | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10437092
|
Socorex™
172.0501 |
<0.7 % -<0.4 % | 0.1 bis 0.5 ml |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10540013
|
Socorex™
172.0502 |
<0.6 % -<0.4 % | 0.3 bis 2 ml |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10385002
|
Socorex™
172.0505 |
<0.5 % -<0.2 % | 0.5 bis 5 ml |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Pistolengriff-Design.
- Automatische Spritze.
- Ohne Ventilsystem.
- Luer-Lock-Düse
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Ja | |
Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. | |
Dosys™ Basic 172 | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische Spritze, Pistolengriff | |
Je 1 |