Learn More
Socorex™ Dosys™ Basic Automatische Spritze mit zwei Ringen
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die automatische Socorex™ Dosys™ Basic 2-Ring Spritze passt bequem in jede Hand und erfordert auch bei langen Dispensiersitzungen einen geringen Aufwand für effizientes Arbeiten.
Marke: Socorex™ 162.0505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zwei-Ring-Griff.
- Automatische Spritze.
- Ohne Ventilsystem.
- Luer-Lock-Düse
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Ja | |
Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. | |
0,5 mL | |
Je 1 | |
1 bis 10 ml |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische 2-Ring-Spritze | |
Dosys™ Basic 162 | |
<0.5 % -<0.2 % | |
Ja |