Learn More
Socorex™ Dosys™ Basic Automatische Spritze mit zwei Ringen
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die automatische Socorex™ Dosys™ Basic 2-Ring Spritze passt bequem in jede Hand und erfordert auch bei langen Dispensiersitzungen einen geringen Aufwand für effizientes Arbeiten.
136.00 € - 149.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
Enthält | Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. |
Produkttyp | Automatische 2-Ring-Spritze |
Modell | Dosys™ Basic 162 |
Produktcode | Marke | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11796586
|
Socorex™
162.0501 |
<0.7 % -<0.4 % | 0,1 bis 1 ml |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11706596
|
Socorex™
162.0502 |
<0.6 % -<0.4 % | 0,3 bis 2 ml |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11716596
|
Socorex™
162.0505 |
<0.5 % -<0.2 % | 1 bis 10 ml |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Zwei-Ring-Griff.
- Automatische Spritze.
- Ohne Ventilsystem.
- Luer-Lock-Düse
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Ja | |
Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. | |
Dosys™ Basic 162 | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische 2-Ring-Spritze | |
Je 1 |