Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic automatische 2-Ring-Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Classic automatische 2-Ring-Spritze passt zu jeder Hand und erfordert nur geringen Aufwand für die Verwendung.
Marke:  Socorex™ 163.0501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11746596
  • 141.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei-Ring-Griff.
  • Selbstnachfüllende automatische Spritze.
  • Integriertes Luer-Lock-Ventilsystem.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
  • Aufwand begrenzt.
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
  • Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
  • Geschliffener Glaszylinder.
  • Kolben ohne Widerstand und dicht.
  • Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
  • Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
0,05 mL
Je 1
0.1 bis 1 ml
Ja
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl
Automatische 2-Ring-Spritze
Dosys™ Classic 163
<0.7 % -<0.4 %
Luer Lock