Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic automatische 2-Ring-Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Classic automatische 2-Ring-Spritze passt zu jeder Hand und erfordert nur geringen Aufwand für die Verwendung.
141.00 € - 148.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
Enthält | Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. |
Produkttyp | Automatische 2-Ring-Spritze |
Modell | Dosys™ Classic 163 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11726596
|
Socorex™
163.05003 |
0.025 bis 0.3 ml |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11736596
|
Socorex™
163.05005 |
0.1 bis 0.5 ml |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11746596
|
Socorex™
163.0501 |
0.1 bis 1 ml |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11756596
|
Socorex™
163.0502 |
0.3 bis 2 ml |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Zwei-Ring-Griff.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Integriertes Luer-Lock-Ventilsystem.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Ja | |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
Dosys™ Classic 163 | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische 2-Ring-Spritze | |
Je 1 |