Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gaswaschflasche, Aufsatz nach Drechsel
Gaswaschflaschen dienen zur Reinigung von Gasen aufgrund einer Durchströmung durch eine geeignete Flüssigkeit.
Marke: DWK Life Sciences 257040101
110.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45800kg
Beschreibung
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.- Aufsatz nach Drechsel
- Mit Schraubverbindungs-System
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Einzelteile können auch separat bestellt werden
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
500 mL | |
Größe des Anschlusses (metrisch) 9 mm | |
1 | |
9 mm | |
Je 1 |
Borosilikatglas (3.3) | |
mit Filterplatte | |
Gewindegröße GL 45 | |
Reinigung (Waschen) von Gasen mit Lösungsmitteln; Aufreinigung von Gasgemischen; Mit Schraubgewinde zum schnellen Austausch der Flaschen mit Flüssigkeit; Filterung |