Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gaswaschflasche, Aufsatz nach Drechsel
Gaswaschflaschen dienen zur Reinigung von Gasen aufgrund einer Durchströmung durch eine geeignete Flüssigkeit.
79.30 € - 151.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
---|---|
Typ | Größe des Anschlusses (metrisch) 9 mm |
Porosität | 1 |
Standard-Konusverbindung | Gewindegröße GL 45 |
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 9 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10695591
|
DWK Life Sciences
257040101 |
mit Filterplatte |
151.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10238490
|
DWK Life Sciences
247130008 |
ohne Filterplatte |
79.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.- Aufsatz nach Drechsel
- Mit Schraubverbindungs-System
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Einzelteile können auch separat bestellt werden
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
500 mL | |
1 | |
9 mm | |
Je 1 |
Größe des Anschlusses (metrisch) 9 mm | |
Gewindegröße GL 45 | |
Reinigung (Waschen) von Gasen mit Lösungsmitteln; Aufreinigung von Gasgemischen; Mit Schraubgewinde zum schnellen Austausch der Flaschen mit Flüssigkeit; Filterung |