Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Pipettenspitzen mit Filter
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination. Diese Spitzen vereinen die Ergonomie einer Standardspitze und die Sicherheit einer Filterspitze.
Marke: Thermo Scientific™ 94056970
47.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43740kg
Beschreibung
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Pipettenspitzen mit Filter, die die Ergonomie einer Finntip Flex Standardspitze mit der Sicherheit einer Filterspitze kombinieren. Steril und frei von DNA, DNase und RNase. Ideal für PCR-Anwendungen und das Pipettieren von radioaktiven und infektiösen Proben. Die Filter aus einer inerten, nicht abdichtenden Polyethylenmatrix verhindern effektiv die Übertragung von Kontaminationen von der Pipette auf die Probe.
Sie vereinen die Ergonomie einer Finntip™ Flex-Pipettenspitze und die Sicherheit einer Filterspitze. Diese sterilen Spitzen sind frei von DNA, DNase und RNase und sollten überall dort zum Einsatz kommen, wo Kreuzkontaminationen um jeden Preis vermieden werden müssen.- Ideal für Forschungsanwendungen wie biomolekulare Assays
- Probe kann nach dem versehentlichen Eindringen von Fremdsubstanzen vollständig ohne Verlust der Probenintegrität wiedergewonnen werden
- Garantiert frei von DNA, DNase, RNA und Endotoxinen
- Ideal für PCR-Anwendungen und die Pipettierung radioaktiver und infektiöser Proben
- Die aus einem inerten, nicht verschließenden Polyethylengitter hergestellten Filter eliminieren praktisch das Risiko von Kontamination durch Reagenzverschleppung von Flüssigkeiten zwischen Pipette und Spitze
- Werden in vakuumverpackten sterilisierten Spitzen-Racks geliefert
- Jeweils zehn Racks liegt eine Konformitätserklärung bei
Spezifikation
Finntip Flex Filter 10ml Ext., steril | |
mit Filter | |
26,7 cm | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Zertifizierte Qualität |
10 ml | |
steril | |
Rot | |
FinnTip™ Flex |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.