Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Pipettenspitzen mit Filter
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination. Diese Spitzen vereinen die Ergonomie einer Standardspitze und die Sicherheit einer Filterspitze.
86.50 € - 338.00 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
Produktlinie | FinnTip™ Flex |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11833430
|
Thermo Scientific™
94056980 |
Finntip Flex Filter 10 μl, steril | 10 μl | Rosa | steril & PCR-fähig |
243.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11843430
|
Thermo Scientific™
94056510 |
Finntip Flex Filter 30 μl, steril | 30 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
291.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11853430
|
Thermo Scientific™
94056520 |
Finntip Flex Filter 100 µl, steril | 100 μ l | Gelb | Steril und PCR-fähig |
285.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11863430
|
Thermo Scientific™
94056380 |
Finntip Flex Filter 200 μl, steril | 200 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
247.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11852703
|
Thermo Scientific™
94056580 |
Finntip Flex-Filter 300 μl, steril | 300 μl | Orange | steril & PCR-fähig |
190.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11802713
|
Thermo Scientific™
94056710 |
Finntip Flex Filter 1000 μl, steril | 1000 μl | Blau | steril & PCR-fähig |
275.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11862703
|
Thermo Scientific™
94056810 |
Finntip Flex Filter 1200 μl, steril | 1200 μl | Türkis | Steril und PCR-fähig |
338.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11475558
|
Thermo Scientific™
94056970 |
Finntip Flex Filter 10ml Ext., steril | 10 ml | Rot | Zertifizierte Qualität |
86.50 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Pipettenspitzen mit Filter, die die Ergonomie einer Finntip Flex Standardspitze mit der Sicherheit einer Filterspitze kombinieren. Steril und frei von DNA, DNase und RNase. Ideal für PCR-Anwendungen und das Pipettieren von radioaktiven und infektiösen Proben. Die Filter aus einer inerten, nicht abdichtenden Polyethylenmatrix verhindern effektiv die Übertragung von Kontaminationen von der Pipette auf die Probe.
Bestellinformationen:
Lieferung erfolgt in vakuumverpackten sterilisierten Spitzen-Racks.
Empfohlen für:
Empfindliche Anwendungen wie PCR und das Pipettieren von radioaktiven und infektiösen Proben.
Eingeschränkte Gewährleistungsfrist: Vorbehaltlich aller Garantieanforderungen und -ausschlüsse unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt dieses Produkt der Garantie vom Zeitpunkt des Versands bis neunzig (90) Tage danach.
Haftungsausschluss für die Nutzungseinschränkung für interne Forschung: Jegliche für den Erwerber geltende Einschränkungen zur Nutzung des Produkts/der Produkte ausschließlich für interne Forschungszwecke gelten nicht für Produkt(e) auf den Webseiten, die mit dieser Aussage assoziiert sind.
Spezifikation
mit Filter | |
steril | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
FinnTip™ Flex |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.