Learn More
Gefriertrocknungsampullen
Use these ampules for a variety of laboratory applications. Freeze Drying Ampules are manufactured neutral glass to the dimensions, tolerances and quality requirements of ISO 4142:2002, to meet all applications for re-usable glass tubes.
Marke: Samco G225/02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.39400kg
Beschreibung
Diese Ampullen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen.Gefriertrocknungsampullen sind aus neutralem Glas gefertigt, das die Abmessungen, Toleranzen und Qualitätsanforderungen der ISO 4142:2002 erfüllt, um für alle Anwendungen für wiederverwendbare Glasröhrchen einsetzbar zu sein.
- Klare, neutrale Glasfläschchen für die Gefriertrocknung
- Die oberen 11 mm der offenen Enden sind mit einem inneren Halsdurchmesser von 5,9 mm bis 6,1 mm verglast
- Fassungsvermögen und Länge sind nominal
Spezifikation
2.5mL | |
Ampulle | |
7mm |
Neutrales Glas | |
Durchsichtig | |
154mm |