Learn More
Gefriertrocknungsampullen
Use these ampules for a variety of laboratory applications. Freeze Drying Ampules are manufactured neutral glass to the dimensions, tolerances and quality requirements of ISO 4142:2002, to meet all applications for re-usable glass tubes.
172.00 € - 190.00 €
Spezifikation
Material | Neutrales Glas |
---|---|
Produkttyp | Ampulle |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 7mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13131793
|
Samco
G225/02 |
2.5mL |
190.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13121793
|
Samco
G225/01 |
0,5 ml |
172.00 €
625 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Diese Ampullen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen.Gefriertrocknungsampullen sind aus neutralem Glas gefertigt, das die Abmessungen, Toleranzen und Qualitätsanforderungen der ISO 4142:2002 erfüllt, um für alle Anwendungen für wiederverwendbare Glasröhrchen einsetzbar zu sein.
Clear neutral glass vials for freeze drying. The top 11mm of the open ends have internal neck diameter 5.9mm to 6.1mm and are glazed. Capacity and length are nominal.Spezifikation
Neutrales Glas | |
Ampulle | |
Durchsichtig | |
7mm |