Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Buchner Kimflow™ Fritted Disc Funnels
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
Marke:  DWK Life Sciences 28400-601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16804631
  • 416.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
With marking spots.
  • Heavy-wall stems and beaded top rims for extra strength
Compliance
Designed from Fed. Spec. DD-F-776.
Spezifikation
Spezifikation
40mm
10mm
120 mm
6/Cs.
Kimflow™ fritted disc, heavy wall stem
Coarse
Buchner Funnel
60 mL
Borosilicate Glass
USP Type I, ASTM E438 Type I, DD-F-776, Class A
40mm
75mm
40 to 60μm