Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Buchner Kimflow™ Fritted Disc Funnels
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
416.00 €
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | USP Type I, ASTM E438 Type I, DD-F-776, Class A |
Enthält | Kimflow™ fritted disc, heavy wall stem |
Produkttyp | Buchner Funnel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16804631
|
DWK Life Sciences
28400-601 |
60 mL | 40 to 60μm | Coarse |
416.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
With marking spots.
- Heavy-wall stems and beaded top rims for extra strength
Compliance
Designed from Fed. Spec. DD-F-776.
Spezifikation
Borosilicate Glass | |
USP Type I, ASTM E438 Type I, DD-F-776, Class A | |
Kimflow™ fritted disc, heavy wall stem | |
Buchner Funnel |