Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 259
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 259 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05760kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11455238
  • 28.55 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
  • Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
  • Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
  • Hohe Ladekapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • mit demineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membranvorfilter
  • Radioimmuno-Assay
  • Schwebstoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellensammlung
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Spezifikation
52 g/m2
Flache Scheibe
1,6 μm
Süßwasseralgen, Sedimentgehalt (Erdölprodukte), Lösungsmittelfiltration, Flüssigszintillationszählung, Schwebstoffe in Rauch, Fettgehalt in Milchprodukten
Nicht-hygroskopisch
0,01 in.
Filter
Mikrofiltrierung
Borosilikatglas
60 s
259
500 °°C
0,26 mm
70 mm