Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 259
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 259 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
14.80 € - 86.15 €
Spezifikation
Flächengewicht | 52 g/m2 |
---|---|
Format | Flache Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Porengröße | 1,6 μm |
Filtrationszeit | 60 s |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11475238
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
50.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11774073
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
54.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11784073
|
Fisherbrand™
|
149 mm |
86.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11714073
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
14.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11724073
|
Fisherbrand™
|
45,7 mm |
16.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11798762
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
34.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11455238
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
28.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11465238
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
72.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11765245
|
Fisherbrand™
|
99 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11745245
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11758553
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11748553
|
Fisherbrand™
|
38 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
- Hohe Ladekapazität
- Hohe chemische Reinheit
- mit demineralisiertem Wasser hergestellt
- Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
- Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
- Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
- Ligandenbindungstest
- Überwachung der Luftverschmutzung
- Membranvorfilter
- Radioimmuno-Assay
- Schwebstoffe in Wasser, Rauch
- Flüssigszintillationszählung
- Zellensammlung
- Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
52 g/m2 | |
Borosilikatglas | |
60 s | |
0,26 mm |
Flache Scheibe | |
1,6 μm | |
259 |