Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 259
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 259 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11765245
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
  • Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
  • Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
  • Hohe Ladekapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • mit demineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membranvorfilter
  • Radioimmuno-Assay
  • Schwebstoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellensammlung
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Spezifikation
52 g/m2
Disc
1.6μm
Fresh water algae, sediments content (petroleum products), solvents filtration, liquid scintillation counting, suspended solids in smokes, grease content in dairy products
Non-hygroscopic
0.01 in.
Filter
Mikrofiltration
Borosilikatglas
60 sec.
259
500°C
0.26 mm
99 mm