Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 261
Die Konstruktion aus 100 %-Borosilikat-Mikroglasfasern ist frei von Bindemitteln. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter sind aufgrund der sehr feinen Fasern insbesondere für die Mikrofiltration geeignet.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11724083
  • 61.80 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Ausgezeichnete Partikelretention (Porengröße von 0,7 bis 2,7 μm)
  • Chemisch beständig gegen viele Lösungsmittel und Reagenzien
  • Nicht hygroskopisch und biologisch inert
  • Hohe Durchlässigkeit des Luftstroms
  • Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
Anwendungen: Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstests, Proteinfiltration, Radioimmunoassays, Schwebstoffe in Wasser (EN872), Trinkwasserfiltration, Zellentnahme
Spezifikation
Spezifikation
52 g/m2
Flache Scheibe
1,2 μm
Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstests, Proteinen, Radioimmunotests, Schwebstoffe in Wasser, Trinkwasserfiltration, Zellentnahme
Nicht-hygroskopisch
0,01 in.
Filter
Mikrofiltrierung
Borosilikatglas
100 s
261
500 °C
0,26 mm
110 mm