Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 261
Die Konstruktion aus 100 %-Borosilikat-Mikroglasfasern ist frei von Bindemitteln. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter sind aufgrund der sehr feinen Fasern insbesondere für die Mikrofiltration geeignet.
13.70 € - 107.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 52 g/m2 |
---|---|
Format | Flache Scheibe |
Porengröße | 1,2 μm |
Filtrationszeit | 100 s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstests, Proteinen, Radioimmunotests, Schwebstoffe in Wasser, Trinkwasserfiltration, Zellentnahme |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11512083
|
Fisherbrand™
|
25 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
13.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11704083
|
Fisherbrand™
|
47 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
30.65 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11532083
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
28.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11714083
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
75.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11724083
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
61.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11734083
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
58.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11744083
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Borosilikatglas | Flache Scheibe |
107.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11735255
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Borosilicate Glass Microfiber | Disc |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11881733
|
Fisherbrand™
|
28 mm | Borosilikatglas | Disc |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Hohe Beladungskapazität
- Ausgezeichnete Partikelretention (Porengröße von 0,7 bis 2,7 μm)
- Chemisch beständig gegen viele Lösungsmittel und Reagenzien
- Nicht hygroskopisch und biologisch inert
- Hohe Durchlässigkeit des Luftstroms
- Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
Spezifikation
52 g/m2 | |
1,2 μm | |
Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstests, Proteinen, Radioimmunotests, Schwebstoffe in Wasser, Trinkwasserfiltration, Zellentnahme | |
500 °C |
Flache Scheibe | |
100 s | |
261 | |
0,26 mm |