Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 261
Die Konstruktion aus 100 %-Borosilikat-Mikroglasfasern ist frei von Bindemitteln. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter sind aufgrund der sehr feinen Fasern insbesondere für die Mikrofiltration geeignet.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11881733
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Ausgezeichnete Partikelretention (Porengröße von 0.7 bis 2.7 μm)
  • Chemisch beständig gegen viele Lösungsmittel und Reagenzien
  • Nicht hygroskopisch und biologisch inert
  • Hohe Durchlässigkeit für Luft
  • Geeignet zur Verwendung bis einschließlich 500 °C
Anwendungen: Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstest, Proteinfiltration, Radioimmunotests, Schwebstoffe in Wasser (EN872 Norm), Trinkwasserfiltration, Zellentnahme
Spezifikation
Spezifikation
52 g/m2
Disc
1.2μm
Filtration of industrial water, ligand binding test, Proteins filtration, radio-immuno tests, suspended solids in water, drinking water filtration, cells collection
Non-hygroscopic
0.01 in.
Filter
Mikrofiltration
Borosilikatglas
100 sec.
261
500°C
0.26 mm
28 mm