Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Naturkautschuk-Stopfen sind für den allgemeinen Gebrauch geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 1011118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10068630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
  • In Grau oder Rot
Spezifikation
Spezifikation
1 Bohrung, 4 mm Durchmesser
Stopfen
18mm
1/Pckg.
40 Shore A
Grau
30 mm
24mm
Naturkautschuk
4 mm