Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Naturkautschuk-Stopfen sind für den allgemeinen Gebrauch geeignet.
0.20 € - 30.90 €
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10475801
|
Deutsch Neumann™
1010179 |
79mm | Grau | Fest |
13.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10199930
|
Deutsch Neumann™
1010187 |
87mm | Grau | Fest |
30.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10221731
|
Deutsch Neumann™
1011123 |
23mm | Grau | 1 Bohrung, 5 mm Durchmesser |
0.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10534173
|
Deutsch Neumann™
1010294 |
94mm | Rot | Fest |
20.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10711421
|
Deutsch Neumann™
1010210 |
10,5mm | Rot | Fest |
0.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10068630
|
Deutsch Neumann™
1011118 |
18mm | Grau | 1 Bohrung, 4 mm Durchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10088640
|
Deutsch Neumann™
1011126 |
26mm | Grau | 1 Bohrung, 6 mm Durchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10672981
|
Deutsch Neumann™
1011129 |
29mm | Grau | 1 Bohrung, 6 mm Durchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10672791
|
Deutsch Neumann™
1011112 |
12,5mm | Grau | 1 Öffnung, 3 mm Durchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10199980
|
Deutsch Neumann™
1011121 |
21mm | Grau | 1 Bohrung, 5 mm Durchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- In Grau oder Rot
Spezifikation
Naturkautschuk | |
40 Shore A |