Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Naturkautschuk-Stopfen sind für den allgemeinen Gebrauch geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 1010187
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- In Grau oder Rot
Spezifikation
Fest | |
Stopfen | |
87mm | |
1/Pckg. | |
40 Shore A |
Grau | |
65 mm | |
100mm | |
Naturkautschuk |